N-(2,2-Dimethylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900774-1G
APOSOR900774-1GEA 400 EUR
APOSOR900774-1G
N-(2,2-Dimethylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide 98%
N-(2,2-Dimethylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₀H₂₁NO
Molecular Weight: 171,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00509282
CAS-Nummer: 20826-79-3