4-Thiophen-2-ylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Thiophen-2-yl)phenol
OR900821-1G
APOSOR900821-1GEA
161
EUR
APOSOR900821-1G
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
4-Thiophen-2-ylphenol
Formel:
C₁₀H₈OS Molecular Weight: 176.235 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797407 CAS-Nummer: 29886-65-5 |