(6-Brom-3-pyridinyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Bromo-5-pyridinemethanol, (6-Bromopyridin-3-yl)methanol
OR900843-25G
APOSOR900843-25GEA
108
EUR
APOSOR900843-25G
(6-Brom-3-pyridinyl)methanol 98%
(6-Brom-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974508 CAS-Nummer: 122306-01-8 |