Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR900846-5G
APOSOR900846-5GEA
105
EUR
APOSOR900846-5G
Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153.135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878545 CAS-Nummer: 1197-13-3 |