3,4-Diethylpyrrole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Diethyl-1H-pyrrole
OR900851-1G
APOSOR900851-1GEA 478 EUR
APOSOR900851-1G
3,4-Diethylpyrrole 98%
3,4-Diethylpyrrole
Formel: C₈H₁₃N
Molecular Weight: 123,196 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062571
CAS-Nummer: 16200-52-5