(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR900945-1G
OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA
638
EUR
APOSOR900945-1G
APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₀BNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18732747 CAS-Nummer: 631911-09-6 |