1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9010-25G
APOSOR9010-25GEA 0 EUR
APOSOR9010-25G
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid 95+%
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Formel: C₄H₅ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 85…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068060
CAS-Nummer: 137049-00-4
UN: 3261
ADR: 8,III