2-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester
OR901564-1G
APOSOR901564-1GEA
168
EUR
APOSOR901564-1G
2-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester 97%
2-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ Molecular Weight: 233,12 g/mol Schmelzpunkt: 40…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06795679 CAS-Nummer: 863578-36-3 |