Methyl-3-methoxypicolinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901627-1G
APOSOR901627-1GEA 151 EUR
APOSOR901627-1G
Methyl-3-methoxypicolinat 95%
Methyl-3-methoxypicolinat
Formel: C₈H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06412569
CAS-Nummer: 24059-83-4