5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine, 5-Bromo-2-methylaminopyridine
OR901635-5G
APOSOR901635-5GEA
58
EUR
APOSOR901635-5G
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187.0400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272096 CAS-Nummer: 84539-30-0 |