8-Methyl-2-chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901652-1G
OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA
49.3
EUR
APOSOR901652-1G
APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-chinolinol 98%
8-Methyl-2-chinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195790 CAS-Nummer: 4053-36-5 |