2-Chlor-8-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901660-5G
APOSOR901660-5GEA
134
EUR
APOSOR901660-5G
2-Chlor-8-methylchinolin 98%
2-Chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177.6300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11108682 CAS-Nummer: 4225-85-8 |