2-Amino-5-chloro-3-methoxypyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-amine
OR901750-1G
APOSOR901750-1GEA
306
EUR
APOSOR901750-1G
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyridine 96%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015845 CAS-Nummer: 1242336-53-3 |