6,7,8,9-Tetrahydro-5H-imidazo-[1,2-a]azepine-3-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9018-1G
APOSOR9018-1GEA
497
EUR
APOSOR9018-1G
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-imidazo-[1,2-a]azepine-3-sulphonyl chloride 95%
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-imidazo-[1,2-a]azepine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O₂S Molecular Weight: 234,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235265 CAS-Nummer: 914637-93-7 UN: 1759 ADR: 8,III |