6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901840-1G
OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA
751
EUR
APOSOR901840-1G
APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234095 CAS-Nummer: 14369-14-3 |