2-(3-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901848-1G
APOSOR901848-1GEA 97.3 EUR
APOSOR901848-1G
2-(3-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 98%
2-(3-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999977
CAS-Nummer: 122851-60-9