6-Chloro-8-methylquinoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901870-10G
OR901870-1G
OR901870-5G
APOSOR901870-10GEA
0
EUR
APOSOR901870-10G
APOSOR901870-1G
APOSOR901870-5G
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
6-Chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10686879 CAS-Nummer: 19655-50-6 |