2-Methoxy-6-p-tolylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901891-1G
APOSOR901891-1GEA 364 EUR
APOSOR901891-1G
2-Methoxy-6-p-tolylpyridine 97%
2-Methoxy-6-p-tolylpyridine
Formel: C₁₃H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18914538
CAS-Nummer: 1039775-38-6