6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9019-1G
APOSOR9019-1GEA
749
EUR
APOSOR9019-1G
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-sulphonyl chloride 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂S Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08235266 CAS-Nummer: 914637-94-8 UN: 3261 ADR: 8,III |