2-Hydroxy-5-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901930-1G
APOSOR901930-1GEA
539
EUR
APOSOR901930-1G
2-Hydroxy-5-methoxypyridine 98%
2-Hydroxy-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇NO₂ Schmelzpunkt: 102…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044353 CAS-Nummer: 61941-79-5 |