3-Amino-5-chloro-2-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901932-1G
APOSOR901932-1GEA
342
EUR
APOSOR901932-1G
3-Amino-5-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂O Molecular Weight: 158,586 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07375045 CAS-Nummer: 886373-70-2 |