5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
OR901973-5G
APOSOR901973-5GEA 60.9 EUR
APOSOR901973-5G
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972188
CAS-Nummer: 81971-39-3