2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G
OR902004-25G
OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA
647
EUR
APOSOR902004-100G
APOSOR902004-25G
APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picolin 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09862688 CAS-Nummer: 106690-40-8 |