5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902091-1G
APOSOR902091-1GEA
243
EUR
APOSOR902091-1G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-2(1H)-one 97%
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456287 CAS-Nummer: 54802-19-6 |