2-Chlor-3-methyl-4-nitropyridin-N-oxid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902101-1G
APOSOR902101-1GEA
290
EUR
APOSOR902101-1G
2-Chlor-3-methyl-4-nitropyridin-N-oxid 96%
2-Chlor-3-methyl-4-nitropyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01194031 CAS-Nummer: 60323-95-7 |