2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OR902134-5G
APOSOR902134-5GEA
156
EUR
APOSOR902134-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00495347 CAS-Nummer: 7463-30-1 |