1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902251-1G
OR902251-250MG
APOSOR902251-1GEA
0
EUR
APOSOR902251-1G
APOSOR902251-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formel:
C₉H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06653330 CAS-Nummer: 195311-28-5 |