Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902294-1G
OR902294-5G
APOSOR902294-1GEA
0
EUR
APOSOR902294-1G
APOSOR902294-5G
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368333 CAS-Nummer: 77186-95-9 |