3-Methoxy-1-n,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methoxy-1-N,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
OR902314-1G
APOSOR902314-1GEA 48 EUR
APOSOR902314-1G
3-Methoxy-1-n,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine 95%
3-Methoxy-1-n,1-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
Formel: C₉H₁₄N₂O
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16249531
CAS-Nummer: 7474-82-0