3-(2-Methoxyethoxy)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902326-1G
APOSOR902326-1GEA
114
EUR
APOSOR902326-1G
3-(2-Methoxyethoxy)benzonitril 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,1998 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907640 CAS-Nummer: 80407-67-6 |