Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 151 EUR
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
Schmelzpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14694722
CAS-Nummer: 501082-56-0