3-Hydroxy-3-phenylpropansäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
OR902414-25G
APOSOR902414-25GEA
116
EUR
APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropansäure 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formel:
C9H10O3 Molecular Weight: 166.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137907 CAS-Nummer: 3480-87-3 |