5-Aminopyridine-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR902423-250MG
APOSOR902423-250MGEA
319
EUR
APOSOR902423-250MG
5-Aminopyridine-2-thiol 95%
5-Aminopyridine-2-thiol
Formel:
C₅H₆N₂S Molecular Weight: 126,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09029363 CAS-Nummer: 27885-56-9 |