N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902448-5G
APOSOR902448-5GEA
87
EUR
APOSOR902448-5G
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formel:
C₅H₁₆Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21604009 CAS-Nummer: 326888-32-8 |