5-Chloro-2-ethoxypyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902505-1G
APOSOR902505-1GEA
632
EUR
APOSOR902505-1G
5-Chloro-2-ethoxypyridin-3-amine 95%
5-Chloro-2-ethoxypyridin-3-amine
Formel:
C₇H₉ClN₂O Molecular Weight: 172,612 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375047 CAS-Nummer: 886373-74-6 |