2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902522-1G
APOSOR902522-1GEA 74.1 EUR
APOSOR902522-1G
2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine
Formel: C₁₃H₁₉N
Molecular Weight: 189,297 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02663617
CAS-Nummer: 383128-39-0