Nicotinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 22 EUR
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidin Hydrochlorid
Nicotinamidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054326
CAS-Nummer: 7356-60-7