1-(2-Methylpyridin-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Acetyl-2-methylpyridine
OR902630-1G
APOSOR902630-1GEA
108
EUR
APOSOR902630-1G
1-(2-Methylpyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Methylpyridin-4-yl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135,1632 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375079 CAS-Nummer: 2732-28-7 |