3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G
OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA
246
EUR
APOSOR902657-1G
APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Formel:
C7H10N2 Molecular Weight: 122.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02247162 CAS-Nummer: 823-39-2 |