2-Cyan-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Cyan-4-picolin, 4-Methyl-2-pyridincarbonitril, 2-Cyan-γ-picolin
OR9027-5G
APOSOR9027-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9027-5G
2-Cyan-4-methylpyridin 97%
2-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C/38mmHg
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128868
CAS-Nummer: 1620-76-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III