N-Isopropylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902721-100G
APOSOR902721-100GEA
46.4
EUR
APOSOR902721-100G
N-Isopropylanilin 98%
N-Isopropylanilin
Formel:
C₆H₅NHCH(CH₃)₂ Molecular Weight: 135,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026347 CAS-Nummer: 768-52-5 |