tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Oxopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
OR902921-25G
APOSOR902921-25GEA
84.1
EUR
APOSOR902921-25G
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698678 CAS-Nummer: 170384-29-9 |