2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902951-100MG
APOSOR902951-100MGEA
957
EUR
APOSOR902951-100MG
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05189307 CAS-Nummer: 524674-47-3 |