2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902962-10G
OR902962-1G
OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA
328
EUR
APOSOR902962-10G
APOSOR902962-1G
APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663452 CAS-Nummer: 62506-76-7 |