2-(tert-Butoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902981-1G
APOSOR902981-1GEA
451
EUR
APOSOR902981-1G
2-(tert-Butoxy)aniline 95%
2-(tert-Butoxy)aniline
Formel:
C₁₀H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11196192 CAS-Nummer: 127517-27-5 |