(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR903023-25G
APOSOR903023-25GEA
264
EUR
APOSOR903023-25G
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00297249 CAS-Nummer: 16034-49-4 |