2,2-Dimethoxyethyl isocyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903045-1G
APOSOR903045-1GEA
538
EUR
APOSOR903045-1G
2,2-Dimethoxyethyl isocyanide 95%
2,2-Dimethoxyethyl isocyanide
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664543 CAS-Nummer: 277300-82-0 |