2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903049-1G
OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA
683
EUR
APOSOR903049-1G
APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel:
C₈H₁₀N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114970 CAS-Nummer: 4651-92-7 |