2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbenzol-1,3-diamin, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzol, 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzol, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylendiamin
OR903076-25G
OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA
65.4
EUR
APOSOR903076-25G
APOSOR903076-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Formel:
C₉H₁₄N₂ Molecular Weight: 150.22 g/mol Schmelzpunkt: 89…91 °C |
MDL:
MFCD00010149 CAS-Nummer: 3102-70-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |