2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR903076-25G
OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA
65.4
EUR
APOSOR903076-25G
APOSOR903076-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Formel:
C₉H₁₄N₂ Schmelzpunkt: 89 - 91 °C |
MDL:
MFCD00010149 CAS-Nummer: 3102-70-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |